Quinoleína ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43225.18
43225.A1
43225.30
43225.18EA
37.9
EUR
43225.18
43225.A1
43225.30
Quinoleína ≥98%
Quinoleína
Purity: 98%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.090
Refractive Index: 1.6260
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Colourless to pale yellow
pH: 7.3
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
Formula:
C₉H₇N Pto. Ebullición: 237 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,090 Pto. de inflamación: 101 °C (214 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006736 Núm. CAS: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8068 |