Quinoleína ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A11545.0E
A11545.22
A11545.36
A11545.PG
A11545.0EEA
283
EUR
A11545.0E
A11545.22
A11545.36
A11545.PG
Quinoleína ≥97%
Quinoleína
Purity: 97%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.6260
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
Formula:
C₉H₇N Pto. Ebullición: 237 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,090 Pto. de inflamación: 101 °C (214 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006736 Núm. CAS: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8068 |