4-Cloro-2-metilquinolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15002.03 A15002.06 A15002.14
A15002.03EA 39.6 EUR
A15002.03 A15002.06 A15002.14
4-Cloro-2-metilquinolina ≥97%
4-Cloro-2-metilquinolina
Purity: 97% CAS No.: 4295-06-1 Molecular Formula: C10H8ClN Formula Weight: 177.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Melting Point: ca 25° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 3522 MDL No.: MFCD00006757
Formula: C₁₀H₈ClN
Pto. Ebullición: 269…270 °C
Pto. de fusión: ∼25 °C
Densidad: 0,881
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006757
Núm. CAS: 4295-06-1
EINECS: 224-300-8