6-Fluoro-2-metilquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11469.06
A11469.14
A11469.22
A11469.06EA
101
EUR
A11469.06
A11469.14
A11469.22
6-Fluoro-2-metilquinolina ≥98%
6-Fluoro-2-metilquinolina
Purity: 98+%
CAS No.: 1128-61-6
Molecular Formula: C10H8FN
Formula Weight: 161.18
Melting Point: 52-56°
Beilstein Reference: 1281677
Formula:
C₁₀H₈FN MW: 161,18 g/mol Pto. de fusión: 52…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041233 Núm. CAS: 1128-61-6 EINECS: 214-439-2 |