2-Metil-6-nitroquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10945.06
A10945.03
A10945.14
A10945.06EA
156
EUR
A10945.06
A10945.03
A10945.14
2-Metil-6-nitroquinolina ≥98%
2-Metil-6-nitroquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 613-30-9
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 7915
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 162…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051736 Núm. CAS: 613-30-9 |