2-Metil-8-nitroquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03006.03
L03006.06
L03006.03EA
15
EUR
L03006.03
L03006.06
2-Metil-8-nitroquinolina ≥98%
2-Metil-8-nitroquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 881-07-2
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Odour: Odourless
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 145077
MDL No.: MFCD00006764
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 136…139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006764 Núm. CAS: 881-07-2 EINECS: 212-919-6 |