7-Metil-8-nitroquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03882.06
L03882.14
L03882.06EA
118
EUR
L03882.06
L03882.14
7-Metil-8-nitroquinolina ≥98%
7-Metil-8-nitroquinolina
Purity: 98+%
CAS No.: 7471-63-8
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 185-186°
Beilstein Reference: 154601
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 185…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041234 Núm. CAS: 7471-63-8 EINECS: 231-268-9 |