2-Metil-6-metoxiquinolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22199.03
B22199.06
B22199.03EA
44.7
EUR
B22199.03
B22199.06
2-Metil-6-metoxiquinolina ≥97%
2-Metil-6-metoxiquinolina
Purity: 97%
CAS No.: 1078-28-0
Molecular Formula: C11H11NO
Formula Weight: 173.21
Flash Point: 47°(117°F)
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD00006761
Formula:
C₁₁H₁₁NO Pto. Ebullición: 95…96 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 62…66 °C Densidad: 0,973 Pto. de inflamación: 47 °C (117 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006761 Núm. CAS: 1078-28-0 EINECS: 214-080-1 |