2-Metil-8-quinolinol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxy-2-methylquinoline, 8-Hydroxyquinaldine, 2-Methyloxine
L06989.22 L06989.36
L06989.22EA 52 EUR
L06989.22 L06989.36
2-Metil-8-quinolinol ≥98%
2-Metil-8-quinolinol
Purity: 98% CAS No.: 826-81-3 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 267° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00006765
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006765
Núm. CAS: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
UN: 3077
ADR: 9,III