2-Metil-4-quinolinol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14587.06
A14587.14
A14587.22
A14587.06EA
48.6
EUR
A14587.06
A14587.14
A14587.22
2-Metil-4-quinolinol ≥98%
2-Metil-4-quinolinol
Purity: 98+%
CAS No.: 607-67-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 118320
Formula:
C₁₀H₉NO Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 234…236 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006758 Núm. CAS: 607-67-0 EINECS: 210-140-6 |