2-Metilquinolina 95+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylquinoline
132172500 132170010
ACRO132172500EA 93.6 EUR
ACRO132172500 ACRO132170010
2-Metilquinolina 95+%
2-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,058 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006756
Núm. CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Índice Merck: 12,08228
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g