2-Metilquinolina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13412.14 A13412.22 A13412.36
A13412.14EA 31 EUR
A13412.14 A13412.22 A13412.36
2-Metilquinolina 96%
2-Metilquinolina
Used in preparation of oil-soluble dyes
It is an anaesthetic used in fish transportation. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
Precaución: Air sensitive. Light sensitive. Store under argon.
Formula: C₁₀H₉N
Pto. Ebullición: 247…248 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,058
Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006756
Núm. CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Índice Merck: 14,8047
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) Clear colorless to yellow to brown
Form Liquid
Assay (GC) ≥95,0%
Refractive Index 1,6080 - 1,6145 @ 20°C