3-Metilquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13109.06 A13109.14
A13109.06EA 82.2 EUR
A13109.06 A13109.14
3-Metilquinolina ≥98%
3-Metilquinolina
Purity: 98+% CAS No.: 612-58-8 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: 15° Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 110325 MDL No.: MFCD00014661
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 252…253 °C
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,069
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014661
Núm. CAS: 612-58-8
EINECS: 210-315-7