4-Metilquinolina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Lepidine
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 39.7 EUR
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Metilquinolina 99%
4-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006784
Núm. CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Índice Merck: 13,05460
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %