4-Metilquinolina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Lepidine
A14040.09 A14040.18 A14040.30
A14040.09EA 41 EUR
A14040.09 A14040.18 A14040.30
4-Metilquinolina ≥97%
4-Metilquinolina
Purity: 98% CAS No.: 491-35-0 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6200 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 260-263° Beilstein Reference: 110926 Merck Reference: 14,5441 MDL No.: MFCD00006784
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 260…263 °C
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,083
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006784
Núm. CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Índice Merck: 14,5441