6-Metilquinolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
295141000 295140250 295140050
ACRO295141000EA 208 EUR
ACRO295141000 ACRO295140250 ACRO295140050
6-Metilquinolina 98%
6-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
Pto. Ebullición: 256…260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -22,2 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006804
Núm. CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %