6-Metilquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B21892.06 B21892.14 B21892.22
B21892.06EA 27.7 EUR
B21892.06 B21892.14 B21892.22
6-Metilquinolina ≥98%
6-Metilquinolina
Purity: 98% CAS No.: 91-62-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: -22° Boiling Point: 257-259° Beilstein Reference: 110336 MDL No.: MFCD00006804
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 257…259 °C
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,066
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006804
Núm. CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6