8-Metilquinolina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
303620250 303620050
ACRO303620250EA 172 EUR
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Metilquinolina 97%
8-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006810
Núm. CAS: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %