8-Metilquinolina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L03288.06
L03288.14
L03288.06EA
48.3
EUR
L03288.06
L03288.14
8-Metilquinolina ≥97%
8-Metilquinolina
Purity: 97+%
CAS No.: 611-32-5
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6150
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 134-136°/25mm
Beilstein Reference: 111340
MDL No.: MFCD00006810
Formula:
C₁₀H₉N MW: 143,19 g/mol Pto. Ebullición: 134…136 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 1,074 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006810 Núm. CAS: 611-32-5 EINECS: 210-264-0 |