2,4-Dimetilquinolina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L08348.MC L08348.ME
L08348.MCEA 36.9 EUR
L08348.MC L08348.ME
2,4-Dimetilquinolina 95%
2,4-Dimetilquinolina
Purity: 95% CAS No.: 1198-37-4 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 114230 MDL No.: MFCD00006760
Formula: C₁₁H₁₁N
Pto. Ebullición: 264…265 °C
Densidad: 1,060
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006760
Núm. CAS: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9