2,6-Dimetilquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23934.06
B23934.14
B23934.06EA
63.3
EUR
B23934.06
B23934.14
2,6-Dimetilquinolina ≥98%
2,6-Dimetilquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 877-43-0
Molecular Formula: C11H11N
Formula Weight: 157.21
Melting Point: 56-58°
Boiling Point: 266-267°
MDL No.: MFCD00006762
Formula:
C₁₁H₁₁N Pto. Ebullición: 266…267 °C Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006762 Núm. CAS: 877-43-0 EINECS: 212-891-5 |