2-Fenilquinolina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
297990010 297990050
ACRO297990010EA 96.2 EUR
ACRO297990010 ACRO297990050
2-Fenilquinolina 99+%
2-Fenilquinolina
Formula: C₁₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 363 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011568
Núm. CAS: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
GC ≥99.0 %