Bromociclobutano 97%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclobutyl bromide
320500010 320500050 320500250
ACRO320500010EA 79.6 EUR
ACRO320500010 ACRO320500050 ACRO320500250
Bromociclobutano 97%, puro
Bromociclobutano
Formula: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Pto. Ebullición: 108 °C
Densidad: 1,43 g/cm³
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001317
Núm. CAS: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %