Bromociclobutano 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cyclobutyl bromide
A12817.14
A12817.03
A12817.06
A12817.14EA
777
EUR
A12817.14
A12817.03
A12817.06
Bromociclobutano 95%
Bromociclobutano
Purity: 95%
CAS No.: 4399-47-7
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.01
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4795
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1900415
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001317
Formula:
C₄H₇Br MW: 135 g/mol Pto. Ebullición: 107…108 °C Densidad: 1,431 Pto. de inflamación: 22 °C (71 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001317 Núm. CAS: 4399-47-7 EINECS: 224-530-9 UN: 1993 ADR: 3,II |