Bromociclohexano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
159080010 159082500
ACRO159080010EA 128 EUR
ACRO159080010 ACRO159082500
Bromociclohexano 99%
Bromociclohexano
Formula: C₆H₁₁Br
Pto. Ebullición: 166…167 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -56,5 °C
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003819
Núm. CAS: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Índice Merck: 13,02759
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %