Bromociclohexano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11593.0E
A11593.22
A11593.36
A11593.0EEA
252
EUR
A11593.0E
A11593.22
A11593.36
Bromociclohexano ≥98%
Bromociclohexano
Purity: 98%
CAS No.: 108-85-0
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4950
Melting Point: -57°
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1098373
Merck Reference: 14,2730
MDL No.: MFCD00003819
Formula:
C₆H₁₁Br Pto. Ebullición: 166…167 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 1,335 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003819 Núm. CAS: 108-85-0 EINECS: 203-622-2 Índice Merck: 14,2730 |