Bromociclopropano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
111640050 111640250
ACRO111640050EA 48.5 EUR
ACRO111640050 ACRO111640250
Bromociclopropano 99%
Bromociclopropano
Formula: C₃H₅Br
Pto. Ebullición: 67…69 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,51 g/cm³
Pto. de inflamación: –7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001271
Núm. CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass