Bromociclopropano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cyclopropyl bromide
A14996.09
A14996.18
A14996.30
A14996.09EA
78.7
EUR
A14996.09
A14996.18
A14996.30
Bromociclopropano ≥99%
Bromociclopropano
Purity: 99%
CAS No.: 4333-56-6
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Recognizable
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1900287
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001271
Formula:
C₃H₅Br MW: 120,98 g/mol Pto. Ebullición: 68…70 °C Densidad: 1,515 Pto. de inflamación: –6 °C (21 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001271 Núm. CAS: 4333-56-6 EINECS: 224-375-7 UN: 1993 ADR: 3,II |