Ciclobutanona 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
110930010 110930050 110930250
110930010.EA 66.6 EUR
110930010. 110930050. 110930250.
Ciclobutanona 98+%
Ciclobutanona
Formula: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50,9 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001332
Núm. CAS: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %