Ciclobutanona ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
A13068.06
A13068.14
A13068.03
A13068.06EA
204
EUR
A13068.06
A13068.14
A13068.03
Ciclobutanona ≥98% estabilizado
Ciclobutanona
Stabilized with ca 0.01% BHT
Purity: 98%
CAS No.: 1191-95-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pleasant
Melting Point: -51°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1560289
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001332
Formula:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol Pto. Ebullición: 97…99 °C Pto. de fusión: –51 °C Densidad: 0,935 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001332 Núm. CAS: 1191-95-3 EINECS: 214-745-6 UN: 1224 ADR: 3,II |