Cicloheptanona 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Suberon, Cycloheptan-1-one
111041000 111040250 111045000
ACRO111041000EA 150 EUR
ACRO111041000 ACRO111040250 ACRO111045000
Cicloheptanona 98+%
Cicloheptanona
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Pto. Ebullición: 179 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004159
Núm. CAS: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02751
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %