Cicloheptanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Suberon, Cycloheptan-1-one
A13421.18
A13421.30
A13421.18EA
50.1
EUR
A13421.18
A13421.30
Cicloheptanona ≥98%
Cicloheptanona
Purity: 99%
CAS No.: 502-42-1
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Sweet
Melting Point: -21°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 969823
Merck Reference: 14,2722
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00004159
Formula:
C₇H₁₂O MW: 112,17 g/mol Pto. Ebullición: 179…181 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 0,956 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004159 Núm. CAS: 502-42-1 EINECS: 207-937-6 UN: 1224 ADR: 3,III Índice Merck: 14,2722 |