Ciclohexanona 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.9478
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Formula:
C₆H₁₀(=O) Pto. Ebullición: 154…156 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 0,9478 Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001625 Núm. CAS: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III IR: 01-2119453616-35 Índice Merck: 14,2726 |