Ciclohexanona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pimelic Ketone
A15607.0F
A15607.AP
A15607.0FEA
96.3
EUR
A15607.0F
A15607.AP
Ciclohexanona ≥99%
Ciclohexanona
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Formula:
C₆H₁₀(=O) MW: 98.14 g/mol Pto. Ebullición: 154…156 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 0.948 Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001625 Núm. CAS: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3 III IR: 01-2119453616-35 Índice Merck: 13,02755 |