Ciclohexanona, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02888.1000
1.02888.2500
1.02888.6010
1.02888.9191
1.02888.6025
1.02888.1000EA
106
EUR
1.02888.1000
1.02888.2500
1.02888.6010
1.02888.9191
1.02888.6025
Ciclohexanona, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Ciclohexanona
Formula:
C₆H₁₀(=O) Pto. Ebullición: 155,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 0,9478 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 43 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001625 Núm. CAS: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III IR: 01-2119453616-35 Índice Merck: 13,02755 |