Ciclohexanona ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Pimelic Ketone
23235.291EA 64.8 EUR
23235.291 23235.360 23235.462
Ciclohexanona ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ciclohexanona
Formula: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14 g/mol
Pto. Ebullición: 155.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001625
Núm. CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3 III
IR: 01-2119453616-35
Índice Merck: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Índice de refracción (20°C) 1.449 - 1.451
Water Max. 0.2 %