Ciclohexanona ≥99.0% para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
23236.294EA 80.4 EUR
23236.294 23236.460
Ciclohexanona ≥99.0% para análisis
Ciclohexanona
Formula: C₆H₁₀(=O)
Pto. Ebullición: 155,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001625
Núm. CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
IR: 01-2119453616-35
Índice Merck: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.005 meq/g
Boiling point 154.5 - 156.5 °C
Density (20/4) 0.946 - 0.948
Índice de refracción (20°C) 1.449 - 1.451
Viscosity (25°C) 1.92 - 2.2 mPa·s
Cyclohexanol Max. 0.5 %
Water Max. 0.2 %