Ciclooctanona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
111441000 111440250 111445000
ACRO111441000EA 88 EUR
ACRO111441000 ACRO111440250 ACRO111445000
Ciclooctanona 98%
Ciclooctanona
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 195…197 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 39…44 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001754
Núm. CAS: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.50 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA