Ciclooctanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B20911.14
B20911.22
B20911.36
B20911.14EA
36
EUR
B20911.14
B20911.22
B20911.36
Ciclooctanona ≥98%
Ciclooctanona
Purity: 98%
CAS No.: 502-49-8
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 72°(161°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 1280738
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00001754
Formula:
C₈H₁₄O MW: 126,2 g/mol Pto. Ebullición: 195…197 °C Pto. de fusión: 37…44 °C Densidad: 0,960 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001754 Núm. CAS: 502-49-8 EINECS: 207-940-2 UN: 1759 ADR: 8,III |