Ciclopentanona 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
111530010 111532500 111530025 111530100
ACRO111530010EA 103 EUR
ACRO111530010 ACRO111532500 ACRO111530025 ACRO111530100
Ciclopentanona 99+%, puro
Ciclopentanona
Formula: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –51 °C
Densidad: 0.95 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001409
Núm. CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02771
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol