Ciclopentanona, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
08299-50ML-F 08299-5ML-F
08299-50ML-FEA 219 EUR
08299-50ML-F 08299-5ML-F
Ciclopentanona, Supelco®
Ciclopentanona
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001409
Núm. CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd67a6aed87a729b795cd1535fda6008a4d76d9f&vid=57be74dad3c3590ba71c2c298488e6400f465d08&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1c643ca2121e82b7d11e1f6707cadf07b02edb&vid=1d63b8713dd3c45e9ceead4f0da34afd042a7fba&prid=web&clid=SAPDAM