1,2-Ciclohexanodiona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
111160100
111160500
111162500
ACRO111160100EA
138
EUR
ACRO111160100
ACRO111160500
ACRO111162500
1,2-Ciclohexanodiona 98%
Formula:
C₆H₈O₂ Pto. Ebullición: 193…195 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 35…38 °C Densidad: 1,1305 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00001648 Núm. CAS: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤0.001 % |