1,2-Ciclohexanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A14401.14
A14401.06
A14401.22
A14401.14EA
247
EUR
A14401.14
A14401.06
A14401.22
1,2-Ciclohexanodiona ≥98%
1,2-Ciclohexanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 765-87-7
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5190
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 193-195°
Beilstein Reference: 507419
MDL No.: MFCD00001648
Formula:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Pto. Ebullición: 193…195 °C Pto. de fusión: 35…38 °C Densidad: 1,12 |
Número MDL:
MFCD00001648 Núm. CAS: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |