1,3-Ciclopentanodiona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Cyclopentane-1,3-dione
175720050 175720250
ACRO175720050EA 140 EUR
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Ciclopentanodiona 99%
1,3-Ciclopentanodiona
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. de fusión: 148…153 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001405
Núm. CAS: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %