1,3-Ciclohexanodiona ≥97% may cont. up to 1% NaCl
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyclohexane-1,3-dione
A11109.0B
A11109.14
A11109.18
A11109.22
A11109.0BEA
527
EUR
A11109.0B
A11109.14
A11109.18
A11109.22
1,3-Ciclohexanodiona ≥97% may cont. up to 1% NaCl
1,3-Ciclohexanodiona
Purity: 97+%
CAS No.: 504-02-9
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 385888
Merck Reference: 14,3178
MDL No.: MFCD00001585
Formula:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 101…105 °C Densidad: 1,100 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001585 Núm. CAS: 504-02-9 EINECS: 207-980-0 Índice Merck: 14,3178 |