1,3-Ciclopentanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Cyclopentane-1,3-dione
L10336.03
L10336.06
L10336.03EA
56.8
EUR
L10336.03
L10336.06
1,3-Ciclopentanodiona ≥98%
1,3-Ciclopentanodiona
Purity: 98%
CAS No.: 3859-41-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 1362728
Formula:
C₅H₆O₂ Pto. de fusión: 151…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001405 Núm. CAS: 3859-41-4 EINECS: 223-372-8 |