1,4-Ciclohexanodiona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
154830100 154830500 154832500
ACRO154830100EA 40 EUR
ACRO154830100 ACRO154830500 ACRO154832500
1,4-Ciclohexanodiona 98%
1,4-Ciclohexanodiona
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (26hPa)
Pto. de fusión: 76…80 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001606
Núm. CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %