1,4-Ciclohexanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A11100.14 A11100.22 A11100.36
A11100.14EA 70.7 EUR
A11100.14 A11100.22 A11100.36
1,4-Ciclohexanodiona ≥98%
1,4-Ciclohexanodiona
Purity: 98% CAS No.: 637-88-7 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 77-78° Boiling Point: 132°/20mm Beilstein Reference: 774152 MDL No.: MFCD00001606
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 77…78 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001606
Núm. CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0