Ácido ciclobutanocarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110900050 110900250 110901000
ACRO110900050EA 32 EUR
ACRO110900050 ACRO110900250 ACRO110901000
Ácido ciclobutanocarboxílico 98%
Ácido ciclobutanocarboxílico
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001323
Núm. CAS: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %