Ácido ciclobutanocarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14480.06
A14480.14
A14480.22
A14480.06EA
33.2
EUR
A14480.06
A14480.14
A14480.22
Ácido ciclobutanocarboxílico ≥98%
Ácido ciclobutanocarboxílico
Purity: 98+%
CAS No.: 3721-95-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4433
Odour: Stench
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 1816777
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001323
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 194…195 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,055 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001323 Núm. CAS: 3721-95-7 EINECS: 223-072-7 UN: 3265 ADR: 8,III |